Merck
721123
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ブタノール
anhydrous, ≥99%
別名:
tert-アミルアルコール, tert-ペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1361351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
819 °F
expl. lim.
9 %
不純物
≤0.003% water (Karl Fischer, all unit sizes greater than 100 mL)
≤0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
≤0.0005%
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチル-2-ブタノール は、有機溶剤、ガソリン燃料添加剤の化学中間体、食品香料、医薬品のペルオキシエステル、インク成分、ゴム生産の安定剤として有用です。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.9 °F - closed cup
引火点(℃)
20.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
721123-VAR:
721123-BULK:
721123-1L:
721123-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Torsten Weil et al.
Organic letters, 10(8), 1513-1516 (2008-03-28)
We present a mild and efficient method for the completely regioselective alcoholysis of styrene oxides utilizing a cooperative Brønsted acid-type organocatalytic system comprised of mandelic acid (1 mol %) and N,N'-bis-[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]-thiourea (1 mol %). Various styrene oxides are readily transformed
Chen, C.-X., Wu, Q.
Enz. Microbiol. Technol., 42, 601-601 (2008)
Teai, T.; Claude-Lafontaine, A. et al.
J. Essent. Oil Res., 13, 314-314 (2001)
Funk, R.L.; Daily, W.J.; Parvez, D.M.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4143-4143 (1998)
E Castillo et al.
Journal of biotechnology, 102(3), 251-259 (2003-05-06)
A solvent engineering strategy was applied to the lipase-catalyzed synthesis of xylitol-oleic acid monoesters. The different esterification degrees for this polyhydroxylated molecule were examined in different organic solvent mixtures. In this context, conditions for high selectivity towards monooleoyl xylitol synthesis