Merck
140732
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール
technical grade, 94%
別名:
1,1-ジメトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジメトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
506020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
94%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
102-103 °C/720 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)N(C)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2)5(7-3)8-4/h5H,1-4H3
InChI Key
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール(DMF-DMA)は次の用途で使用できます。 
  • ビニルアレーンと電子不足アルキンの反応による1,2-二置換-3,4-ジヒドロナフタレンの合成の有機触媒として。       
  • メチレンおよびアミノ基のホルミル化によるエナミン、アミジンなどの複素環化合物の調製の構成要素として。       
  • クロロアセトアミドとの反応による1,4-ジアリル-ピペラジン-2,5-ジオンの合成の試薬として。        
  • Me3SiCl存在下における3成分カップリング反応による2,3,4,5-四置換ピリジン誘導体の調製のためにエネミンおよびアルキンと共に使用する試薬として。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
140732-100ML:
140732-BULK:
140732-VAR:
140732-500ML:
140732-2.5L:
140732-PZ:
140732-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 1, 4-Diaryl-piperazine-2, 5-diones: New Behavior of N, N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal (DMFDMA)
Abu-Shanab FA, et al.
Synthetic Communications, 38(3), 376-382 (2008)
Wim Schepens et al.
Organic letters, 8(19), 4247-4250 (2006-09-08)
A novel series of analogues of calcitriol (1) is developed featuring a spirocyclic central core resulting from C18/C21-connection and C15/C16-deletion (2a, 2b). The synthesis of the key intermediate involves an Eschenmoser rearrangement of an enantiomerically pure bromo-substituted cyclohexenol.
A highly efficient cycloaddition of vinylarenes with electron-deficient alkynes affording 1, 2-disubstituted-3, 4-dihydronaphthalenes catalysed by N, N-dimethylformamide dimethyl acetal
Jiang J-L, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(12), 1854-1857 (2007)
Qingfen Zhang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 16(7), 1192-1203 (2005-06-01)
A fragmentation mechanism for the neutral loss of 73 Da from dimethylformamidine glutamine isobutyl ester is investigated. Understanding this mechanism will allow to improve the identification and quantification of 15N-labeled and unlabeled glutamine and the distinguishing of glutamine and glutamic
Anirban Sarkar et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(2), 281-286 (2011-11-08)
1-Methylimidazole exhibits an unusually high efficiency in promoting the reaction of aryl methyl ketones with DMF-DMA to form (2E)-1-aryl-3-dimethylamino-2-propenones which lacks correlation between the catalytic efficiency and the basicity of 1-methylimidazole in comparison to other amines. An unprecedented supramolecular domino