445460
HATU
97%, for peptide synthesis
別名:
1-[ビス(ジメチルアミノ)メチレン]-1H-1,2,3-トリアゾロ[4,5-b]ピリジニウム-3-オキシドヘキサフルオロホスフェート, N-[(ジメチルアミノ)-1H-1,2,3-トリアゾロ-[4,5-b]ピリジン-1-イルメチレン]-N-メチルメタンアミニウムヘキサフルオロホスフェートN-オキシド, HATU
About This Item
おすすめの製品
製品名
HATU, 97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
オーロラAキナーゼインヒビターの合成
ヒト血漿中のD-酸およびL-乳酸両エナンチオマーを測定するためのHPLC分析
アミド結合生成反応
以下の用途に用いる触媒です。
選択的アシル化
セレノ環化-酸化脱セレン化連続反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
445460-100G:
445460-5G:
445460-25G:
445460-VAR:
445460-1G:
445460-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The special need of SPPS for rapid and highly efficient coupling reagents led to the development of several new reagents starting from BOP (Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate).
COMU is a non-explosive coupling agent suitable for solution phase & solid phase peptide synthesis. Its activity meets or exceeds that of HATU and its water-soluble by-product are easily removed.