アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +25°, c = 5 in 1 M HCl
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
104-110 °C/40 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m0/s1
InChI Key
SSJXIUAHEKJCMH-WDSKDSINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
346713-250MG:
346713-VAR:
346713-1G:
346713-5G:
346713-BULK:
試験成績書(COA)