About This Item
化学式:
HOC6H2[C(CH3)3]2CHO
CAS番号:
分子量:
234.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
mp
59-61 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
InChI Key
RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,5-ジ-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドとの縮合反応
- メチル-2- {N-(2′-アミノエタン)}-アミノ-1-シクロペンテンジチオカルボキシレートによるSchiff塩基配位子の生成
- サリチルアルジミンの銅(II)およびコバルト(II)錯体の合成中のN,N-ジエチル-2-メチル-1,4-フェニレンジアミン
アプリケーション
3,5-ジ-tert-ブチル-2-ヒドロキシベンズアルデヒドは、次の合成で使用されます。
- Mn(III)-サレン錯体とそのジアミノ前駆体である5,6-ジアミノ-5,6-ジデオキシ-1,2-O-イソプロピリデン-3-O-メチル-β-L-イドフラノース
- イミン類へのフェニルアセチレンのエナンチオ選択的銅触媒付加のためのキラルなSchiff塩基配位子
- ジエチル亜鉛のアルデヒドへのエナンチオ選択的付加のためのキラルなオキサゾリジン配位子
- ヒスチジン類似体とスズSchiff塩基錯体
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
140414-BULK:
140414-25G:
140414-5G:
140414-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Asymmetry, 18, 377-377 (2007)
Chunshuang Liang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 183, 267-274 (2017-04-30)
A Schiff-base, (2,4-di-tert-butyl-6-((2-hydroxyphenyl-imino)-methyl)phenol) (L), has been improved to function as a simultaneous multi-ion probe in different optical channel. The probe changes from colorless to orangish upon being deprotonated by F
Mild and efficient synthesis of 5, 6-diamino-5, 6-dideoxy-1, 2-O-isopropylidene-3- O -methyl-?-l-idofuranose: precursor of the first carbohydrate-derived chiral Mn (III)-salen complex.
Yan S and Klemm D.
Tetrahedron, 58(50), 10065-10071 (2002)
Co (II) and Cu (II) Schiff base complexes of bis (N-(4-diethylamino-2-methylphenyl)-3, 5-di-tert-butylsalicylaldimine): Electrochemical and X-ray structural study.
Ulusoy M, et al.
Structural Chemistry, 19(5), 749-755 (2008)
Ariadna Garza-Ortiz et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2013, 502713-502713 (2013-07-19)
Five novel tin Schiff base complexes with histidine analogues (derived from the condensation reaction between L-histidine and 3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde) have been synthesized and characterized. Characterization has been completed by IR and high-resolution mass spectroscopy, 1D and 2D solution NMR ((1)H, (13)C and
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
140414-5G | 4061838733443 |
140414-25G | 4061838733436 |