Merck
404411
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-ジクロヘキサンジアミン
98%
別名:
(R,R)-Jacobsen配位子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
CAS番号:
分子量:
546.83
Beilstein:
5464823
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −315±15°, c = 1 in methylene chloride
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1
InChI Key
FYNXDGNCEBQLGC-LQWPWIHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Aspergillus oryzae由来のアミラーゼ類は、製パン工業での劣化防止、果汁やアルコール飲料の濁りの精澄化、およびグルコースシロップやマルトースシロップ製品の製造に用います。
不斉触媒のための汎用配位子です。官能基がないオレフィンのエナンチオ選択的エポキシ化に適したJacobsen触媒の調製に使用される配位子です。
リパーゼは、キラル化合物の分割およびバイオディーゼルのエステル交換製造に工業的に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
α-アミラーゼはデンプンの内部α-1,4-O-グリコシド結合の加水分解を触媒し、α-アノマー糖類を遊離させます。
リパーゼは、トリアシルグリセロール類の加水分解を触媒し、グリセロールと遊離脂肪酸を生じます。
法的情報
Jacobsen HKRテクノロジーを使用し、Sterling Pharma Solutions Limitedのライセンスの下で製造されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404411-5G:
404411-1G:
404411-BULK:
404411-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Chang et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6939-6939 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
資料
Salen Ligands: In 1990, Jacobsen and Katsuki independently published the first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC