Merck
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-ジアミノシクロヘキサン L-酒石酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS番号:
分子量:
264.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
InChI Key
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
416932-1G:
416932-10G:
416932-BULK:
416932-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)