Merck
474606
Sigma-Aldrich
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノコバルト(II)
別名:
(S,S)-Co(サレン), (S,S)-Jacobsen HKR触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[[(CH3)3C]2C6H2-2-(O-)CH=N]2C6H10]Co
CAS番号:
分子量:
603.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>350 °C (lit.)
品質水準
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2C=[N@@H]3[C@H]4CCCC[C@@H]4[N@H]5=Cc6cc(cc(c6O[Co]35Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Co/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;/q;+2/p-2/b37-21+,38-22+;/t29-,30-;/m0./s1
InChI Key
ZFWPDJKMASHRPT-IKKUFEJKSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S,S)-(+)-N,N′-ビス(3,5-ジ-tert-ブチルサリチリデン)-1,2-シクロヘキサンジアミノコバルト(II)は、(+)-パツロリドC、マクロスフェリド(IおよびG)、(-)-(3S,6R)-3,6-ジヒドロキシ-10-メチルウンデカン酸、ドドネイン、エピドネインおよびプロテインキナーゼCイプシロン(PKCe)阻害剤の多段階合成中の重要なステップである、ラセミ体のエポキシドのJacobsen加水分解速度論的分割の触媒として使用できます。
末端エポキシドの加水分解速度論的分割およびメソエポキシドのエナンチオ選択的開環のための触媒。
法的情報
Sterling Pharma Solutions Limitedから取得したライセンスの下で販売されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
474606-25G:4548173942230
474606-BULK:
474606-1G:4548173942223
474606-5G:4548173942247
474606-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Strategies for the modulation of phase II metabolism in a series of PKCe inhibitors.
Clemens JJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(15), 3398-3402 (2014)
The enantioselective Diels-Alder reaction of 1-methoxybuta-1, 3-diene with n-butyl glyoxylate catalyzed by the (salen) Cr (III) Cl and Co (II) complexes.
Kwiatkowski P, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(20), 3189-3194 (2004)
Total Synthesis of (+)-Dodoneine and Its 6-Epimer.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2009(19), 3285-3292 (2009)
RCM mediated synthesis of macrosphelides I and G.
Sharma GVM, and Babu KV.
Tetrahedron Asymmetry, 18(18), 2175-2184 (2007)
A Concise Synthesis of (-)-(3S, 6R)-3, 6-Dihydroxy-10-methylundecanoic Acid Using a Cross-Metathesis Approach.
Sabitha G, et al.
Synthesis, 2010(07), 1217-1222 (2010)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
474606-1G4061826083819
474606-25G4061832623269
474606-5G4061832623276