531944
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminochromium(III) chloride
別名:
(-)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium, (SP-5-13)-Chloro[[2,2′-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenolato-κO]](2-)]chromium
About This Item
おすすめの製品
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Cr](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.ClH.Cr/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;1H;/q;;+3/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
InChI Key
ZWANLSXDTHQDNO-OHRASPNLSA-K
アプリケーション
- アンチ型の不斉マンニッヒ反応
- カップリング反応
- 開環およびディールス・アルダー反応
- 末端アルケンのアリルC-H酸化
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531944-1G:4548173943312
531944-5G:4548173943329
531944-BULK:
531944-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック