Merck
673374
Sigma-Aldrich
2,2'-[(1R,2R)-1,2-シクロヘキサンジイルビス[(E)-(ニトリロメチリジン)]]ビス[1-(tert-ブチル)-6-(4-ピペリジニルメチル)フェノール]
97%
別名:
N,N'-Bis[(E)-5-(tert-ブチル)-2-ヒドロキシ-3-(1-ピペリジニルメチル)ベンジリデン]-[(1R,2R)-1,2-シクロヘキサンジアミン]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H60N4O2
CAS番号:
分子量:
628.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
69-78 °C
官能基
imine
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(CN2CCCCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCCCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C40H60N4O2/c1-39(2,3)33-21-29(37(45)31(23-33)27-43-17-11-7-12-18-43)25-41-35-15-9-10-16-36(35)42-26-30-22-34(40(4,5)6)24-32(38(30)46)28-44-19-13-8-14-20-44/h21-26,35-36,45-46H,7-20,27-28H2,1-6H3/b41-25+,42-26+/t35-,36-/m1/s1
InChI Key
QWZFCHMBYWXSLV-RUMICSQKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol] can be used to prepare the piperidine salen-titanium metal complex, which is applicable as a catalyst in the alkylations of α-ketoesters using dialkylzinc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
673374-250MG:
673374-VAR:
673374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of bifunctional salen catalysts: Rapid, chemoselective alkylations of α-ketoesters
DiMauro EF and Kozlowski MC
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12668-12669 (2002)