Merck
256269
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-ヒドロベンゾイン
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
別名:
(S,S)-(−)-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジオール, (S,S)-1,2-ジフェニルエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
214.26
Beilstein:
2330888
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
光学活性
[α]24/D −94°, c = 2.5 in ethanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
148-150 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
InChI Key
IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キラル試薬
アプリケーション
(S,S)-(-)-ヒドロベンゾインは、エナンチオピュアなシクロヘキシトールを調製するための中間体である(1S,2S,1′S)-および(1S,2S,1′R)-2-(シクロヘキサ-2′-エニルオキシ)-1,2-ジフェニルエタノールの調製にも使用できます。(S,S)-(-)-ヒドロベンゾイン/Ca錯体は、アセトフェノンとピバルアルデヒドの直接不斉アルドール反応を触媒して(R)-3-ヒドロキシ-4,4-ジメチル-1-フェニルペンタン-1-オンを生成するために使用できます。
キラル補助剤、ビルディングブロック、およびキラル配位子としての用途が広いC2対称キラルジオール
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
256269-500MG:
256269-1G:
256269-25G:
256269-BULK:
256269-100MG:
256269-VAR:
256269-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic asymmetric aldol reaction of ketones and aldehydes using chiral calcium alkoxides.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4669-4671 (2001)
Synthesis of enantiopure cyclitols from (?)-3-bromocyclohexene mediated by intramolecular oxyselenenylation employing (S, S)-hydrobenzoin and (S)-mandelic acid as chiral sources.
Lee YJ, et al.
Tetrahedron, 61(8), 1987-2001 (2005)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)
Pichon, M. Figadere, B.
Tetrahedron Asymmetry, 7, 927-927 (1996)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
256269-100MG
256269-5G4061826043653
256269-25G4061833037898
256269-500MG