アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P45605-5G:
P45605-100ML:
P45605-500G:
P45605-5ML:
P45605-VAR:
P45605-BULK:
P45605-500ML:
P45605-10L:
P45605-100G:
試験成績書(COA)