蒸気圧
33 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
105-106 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
転移温度
flash point 5 °C
密度
0.808 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体