アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.378 (lit.)
bp
74 °C/730 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2,3)4-6/h4H,1-3H3
InChI Key
FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T71501-5G:
T71501-25G:
T71501-100ML:
T71501-25ML:
T71501-VAR:
T71501-5ML:
T71501-BULK:
T71501-500ML:
試験成績書(COA)