Merck
1614807
USP
無水硫酸ナトリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
硫酸ナトリウム, 硫酸二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sodium sulfate
メーカー/製品名
USP
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行された薬局方により配布および指定されるように提供されます。SDSおよび製品情報チラシなどこの製品をサポートするために提供されるあらゆる情報は、発行された薬局方の当局の下で開発および発行されています。
詳細とサポートについては、発行された薬局方のウェブサイトをご覧ください
アプリケーション
規定された品質試験およびアッセイで使用することを意図した無水硫酸ナトリウムUSP標準品。
液体クロマトグラフィーと抑制検出器を用いた伝導率との組み合わせによるモノフルオロリン酸ナトリウムのアッセイ用のシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1614807-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4