Merck
1.06649
Supelco
硫酸ナトリウム
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
密度
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
1400‑1600 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: SX0761-20
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 98.5 - 101.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.2 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Loss on ignition (800 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food