Merck
1.06498
Supelco
水酸化ナトリウム
pellets for analysis EMSURE®
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
215-185-5
NACRES:
NA.21
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99% NaOH basis (acidimetric)
形状
pellets
不純物
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
1090 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium hydroxide (caustic soda) is an inorganic source of hydroxide ions that can be used to alkylate phenols, alcohols, aldehydes, and ketones. NaOH can also be used to convert amides into amines, to produce dichlorocarbenes, and in saponification of carboxylic acid derivatives.
アプリケーション
Sodium hydroxide may be used:
  • As a deprotonator in the synthesis of nanoparticles of zeolitic imidazolate framework (ZIF-94).
  • As a precipitating agent in the synthesis of NiO (nickel oxide) nanoparticles using nickel nitrate.
  • As a pH controller in the synthesis of zinc chromite (ZnCr2O4) oxide powder from zinc nitrate and chromium nitrate by hydrothermal process.
アナリシスノート
Assay (acidimetric,NaOH): ≥ 99.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.012 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.010 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.00025 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1064981000:
1064985000:
MX11064980500:
1064980500:
1064989025:
CO1E1064981000:
CO11064989051:
1.06498.1000DISC:
1064985024:
1064980000:
1064981007:
1064989050:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting