Merck
06203
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524, 98-100.5%, pellets
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
98-100.5%
形状
pellets
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, E524
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウムは、灰汁や苛性ソーダとしても知られており、化学工業、製紙、石油精製、洗浄剤、排水管洗浄剤などで中和剤として広く使用されている強塩基です。
アプリケーション
水酸化ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • グリセロールのグリセリン酸への金触媒による選択的酸化における試薬。
  • シリルエーテルを合成するためのアルコールとヒドロシランの交差脱水素カップリング用の触媒。
  • 相間移動剤としてのPEGの存在下でイノンを合成するための、ハロゲン化アリールとアルキンの遷移金属を用いない薗頭型カップリングにおける塩基。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06203-5KG-C:
06203-288X1KG-D:
06203-BULK:
06203-6X5KG:4548173245379
06203-25KG-H:
06203-72X5KG-D:
06203-1KG:4548173245324
06203-288X1KG:4548173245331
06203-5KG:4548173245355
2519118:
06203-CH:
06203-4X5KG:4548173245348
06203-72X5KG:
06203-VAR:
2550011:
06203-6X1KG:4548173245362
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M A Roberts et al.
Analytical chemistry, 69(11), 2035-2042 (1997-06-01)
This report describes a UV laser photoablation method for the production of miniaturized liquid-handling systems on polymer substrate chips. The fabrication of fluid channel and reservoir networks is accomplished by firing 200 mJ pulses from an UV excimer laser at
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 2(2), 49-52 (2000)
M Chevallet et al.
Electrophoresis, 19(11), 1901-1909 (1998-09-18)
Severe quantitative loss of protein is often observed in high-resolution two-dimensional electrophoresis of membrane proteins, while the resolution is usually not affected. To improve the solubility of proteins in this technique, we tested denaturing cocktails containing various detergents and chaotropes.
Kinetics of sodium borohydride direct oxidation and oxygen reduction in sodium hydroxide electrolyte: Part I. BH4- electro-oxidation on Au and Ag catalysts.
Chatenet M, et al.
Electrochimica Acta, 51(25), 5459-5467 (2006)
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).