グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥98%
形状
pellets
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤1% Na2CO3
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.05 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
It may be used in the synthesis of following compounds:
- alkylaryl amidosulfobetaines
- (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
- trisulfobetaines (TriSBn)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30620-20KG-H:
30620-500G-R-D:
30620-6X500G-R-D:
30620-VAR-R:
30620-6X1KG-R:4548173254593
30620-1KG-R:4548173254517
30620-288X1KG-R-D:
30620-6X500G-R:4548173254609
30620-BULK-R:
30620-500G-R:4548173254555
30620-288X1KG-R:
30620-72X5KG-R:
30620-4X5KG-R:4548173254531
30620-5KG-R:4548173254579