Merck
S8045
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352316
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (acidimetric)
形状
pellets (anhydrous)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp
318 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水酸化ナトリウムは、以下の目的で使用されています:
  • 溶液のpHを調整するために
  • 培養プレートから細胞を掻き取るプロセスに
  • ホルムアルデヒド溶液の調製に
  • クロマトグラフィーカラムの衛生に
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8045-500G:4548173211558
S8045-H:
S8045-VAR:
S8045-BULK:
2550012:
S8045-1KG:4548173211541
S8045-EW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Purification of antibodies using the synthetic affinity ligand absorbent MAbsorbent A2P.
Chhatre S et al.
Nature Protocols, 2, 1763-1763 (2007)
Determination of the CYP1A-inducing potential of single substances, mixtures and extracts of samples in the micro-EROD assay with H4IIE cells.
Schiwy A, et al.
Nature Protocols, 10, 1728-1728 (2015)
Cytology and Microscopy: Immunolocalization of Covalently Modified Histone Marks on Barley Mitotic Chromosomes.
Colas I et al.
Bio-protocol null
Detergent resistance as a tool in membrane research.
Lingwood D and Simons K
Nature Protocols, 2, 2159-2159 (2007)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B