Merck
S5881
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
reagent grade, ≥98%, pellets (anhydrous)
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
認証
suitable for EPA 1621
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
pellets (anhydrous)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1.0% sodium carbonate
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
PFAS testing
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 水酸化ナトリウムは、細胞の染色処理に用いられています。
  • 細胞培養のためにヒト羊膜を脱細胞化する処理に用いられています。
  • 免疫染色した細胞で蛍光物質を化学的に不活性化するために用いられています。
包装
バルク包装
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5881-6X1KG:
S5881-500G:4548173211077
S5881-BULK:
S5881-VAR:
S5881-1KG:4548173211060
2550010:
S5881-EW:
S5881-5KG:4548173211084
S5881-1KG-C:
S5881-500G-C:
S5881-5SA:4548173211091
S5881-5KG-C:
S5881-H:
S5881-5SK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BDNF Pretreatment of Human Embryonic-Derived Neural Stem Cells Improves Cell Survival and Functional Recovery After Transplantation in Hypoxic-Ischemic Stroke.
Rosenblum S et al.
Cell Transplantation, 24, 2449-2449 (2015)
A simple alkaline method for decellularizing human amniotic membrane for cell culture.
Saghizadeh M et al.
PLoS ONE, 8, e79632-e79632 (2013)
Jia-Ren Lin et al.
Nature communications, 6, 8390-8390 (2015-09-25)
Single-cell analysis reveals aspects of cellular physiology not evident from population-based studies, particularly in the case of highly multiplexed methods such as mass cytometry (CyTOF) able to correlate the levels of multiple signalling, differentiation and cell fate markers. Immunofluorescence (IF)
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated