product name
塩酸, ACS reagent, 37%
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
形状
liquid
不純物
≤1 ppm free chlorine
強熱残分
≤5 ppm
色
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
有機中間体:2-クロロトルエン、2-クロロアニリン、2-クロロフェノール、および2-クロロ-4-メチルフェノールを合成するための選択性の高い一塩素化
OXONE®およびハロゲン化水素酸(HBr、HCl)によるα,β-不飽和カルボニル化合物の簡便なハロゲン化。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258148-CH:
200-381-CO:
258148-BULK:
258148-H:
258148-6X2.5LP-PW:
258148-2.5L-PW:
258148-54L:
258148-6X2.5L-GLPW:
258148-4L:4548173126234
258148-500ML:4548173126258
258148-500ML-GL:4548173330778
258148-DK:
258148-6X500MLP-PW:
258148-12X100ML:4548173304366
258148-6X500MLGLPW:
258148-2.5L:4548173126203
258148-19L:
258148-6X500ML:4548173126265
258148-4X4L:4548173126241
258148-500LB:4548173252735
258148-25ML:4548173126210
258148-4X4L-PW:
258148-4L-PW:
258148-6X2.5L-GL:
258148-6X2.5L-P:
258148-6X2.5L:4548173252742
258148-191L:
258148-189L:4548173252728
258148-4X100ML:
258148-6X2.5L-PW:
258148-PM:
258148-500ML-PW:
2008035:
258148-100ML:4548173295725
258148-6X500ML-P:
2008035-A:
258148-VAR:
258148-6X500ML-PW:
258148-2.5L-GL:
258148-6X500ML-GL:
258148-2.5L-P:
試験成績書(COA)