Merck
438073
Sigma-Aldrich
硝酸
ACS reagent, 70%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
フォーム
liquid
強熱残分
≤5 ppm
APHA: ≤10
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
微量陽イオン
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸 (HNO3)は腐食性の高い無機酸です。硝酸は通常、遷移金属触媒を単一壁カーボンナノチューブ(SWNT)から抽出してSWNTを精製するために使用されます。サンプル重量、Ramanスペクトル、溶解度、形態およびアラインメント検査により複数壁カーボンナノチューブ(MWCNT)の酸化に対する硝酸の作用が研究されています。
アプリケーション
硝酸は、活性化炭素の表面を変化させることで酸部位の数を増やすために使用されました。
硝酸の使用法としては次のものがあります:
  • 無水酢酸およびゼオライト触媒と組み合わせて、高い位置選択性でp-ニトロトルエンを調製します。
  • 稲わらの前処理に使用し、キシロースの生産を強化します。
  • LiNi0.5Mn1.5O4中の陽イオン秩序配列の程度を最小限に抑えます。
その他情報
-Pが付くSKU-Packサイズをポリボトルに包装します
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438073-2.5L-PW:
438073-500ML-PW:
438073-6X500ML-PW:
438073-4X2.5L:
438073-6X2.2L-P-PW:
QR-044-500ML:
438073-VAR:
438073-BULK:
438073-6X2.5L-PW:
438073-2.5L:4548173150352
438073-6X2.5L:4548173150376
438073-4X2.5L-PW:
438073-100ML:4548173920016
438073-6X2.2L-P:
438073-2.2L-P:
438073-100ML-PW:
438073-500ML:4548173150369
438073-6X500ML:4548173150383
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 SAJ first grade, 69-70%, density: 1.42
Sigma-Aldrich
21-1620
硝酸
THE TREATMENT OF ACID AND ALKALI BURNS: AN EXPERIMENTAL STUDY.
E C Davidson
Annals of surgery, 85(4), 481-489 (1927-04-01)
Chemical burn with nitric acid and xanthoproteic reaction.
Daniel A González-Padilla et al.
The Journal of emergency medicine, 48(4), e101-e102 (2014-12-10)
Structurally stabilized LiNi0.5 Mn1.5O4 with enhanced electrochemical properties through nitric acid treatment.
Park JS, et al.
Journal of Power Sources, 230, 138-142 (2013)
Zeolite-Assisted Regioselective Nitration of Toluene in Acetonitrile with Nitric Acid/Acetic Anhydride.
Shi C and Tai Y.
Asian Journal of Chemistry, 27(7), 2420-2422 (2015)
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to