Merck
225711
Sigma-Aldrich
硝酸
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
別名:
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
70%
形状
liquid
精製方法
redistillation
colorless
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸は一般的に有機分子ニトロ化のための基準試薬として使用されます。また、本化合物は酸化変換を行うための有機合成の強力な酸化剤として使用されます。
アプリケーション
硝酸は以下において試薬として使用されます:
  • 芳香族化合物、芳香族複素環、アルケン、活性メチレン炭素などのニトロ化。
  • 固体酸触媒を用いた、有機硫黄化合物から対応するスルホキシドへの選択的酸化。
  • アルコール、アルデヒド、エステル、およびヘテロ原子の酸化。
  • 芳香族化および脱水素反応。
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第6類:酸化性液体
硝酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225711-VAR:
225711-475ML:4548173119120
225711-475ML-PW:
225711-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantification of Sodium Accumulation in Arabidopsis thaliana Using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometery (ICP-OES)
Choi WG and Gilroy S
Bio-protocol, 5(16) (2015)
Trace metal contents of three tricalcium silicate materials: MTA Angelus, Micro Mega MTA and Bioaggregate
Kum KY,et al.
International Endodontic Journal, 47(7), 704-710 (2014)
Nitric acid in the presence of P2O5 supported on silica gel?a useful reagent for nitration of aromatic compounds under solvent-free conditions
Hajipour AR and Ruoho AE
Tetrahedron Letters, 46(48), 8307-8310 (2005)
Lauren E Kremer et al.
Journal of inorganic biochemistry, 147, 227-234 (2015-05-11)
Uncontrolled reactions in biological media are a main obstacle for clinical translation of V-based anti-diabetic or anti-cancer pro-drugs. We investigated the use of controlled-release pharmaceutical formulations to ameliorate this issue with a series of V(V) and (IV) complexes of anionic
Alyson M Baergen et al.
Environmental science & technology, 47(2), 815-820 (2012-12-15)
The fate of NO(x) (=NO + NO(2)) is important to understand because NO(x) is a significant player in air quality determination through its role in O(3) formation. Here we show that renoxification of the urban atmosphere may occur through the