Merck
1.00441
Supelco
Nitric acid
65%, Suprapur®
別名:
Nitric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
硝酸 溶液, Suprapur®
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
認証
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
蒸気圧
9.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
65%
形状
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
密度
1.39 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: 441; 441-3; 441-2
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 65.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppb
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppb
Sulphate (SO₄): ≤ 200 ppb
Ag (Silver): ≤ 0.5 ppb
Al (Aluminium): ≤ 10.0 ppb
As (Arsenic): ≤ 0.5 ppb
Au (Gold): ≤ 0.1 ppb
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0.5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0.5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 10.0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0.5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0.5 ppb
Cr (Chromium): ≤ 1.0 ppb
Cu (Copper): ≤ 0.5 ppb
Fe (Iron): ≤ 2.0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0.1 ppb
Ge (Germanium): ≤ 0.1 ppb
Hg (Mercury): ≤ 1.0 ppb
In (Indium): ≤ 0.5 ppb
K (Potassium): ≤ 10.0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 10.0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0.5 ppb
Mo (Molybdenum): ≤ 0.5 ppb
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 5.0 ppb
Pb (Lead): ≤ 2.0 ppb
Pt (Platinum): ≤ 0.5 ppb
Sb (Antimony): ≤ 0.5 ppb
Sn (Tin): ≤ 0.5 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0.5 ppb
Ti (Titanium): ≤ 1.0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0.5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0.5 ppb
Zn (Zinc): ≤ 2.0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 1.0 ppb
Residue on ignition (as sulphate): ≤ 2 ppm
Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range
The actual values are subject to unavoidable systematic
variations in this concentration range.
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
EC11004411000:
1004410250:4548174003701
1004411000:
1004411003:
1004410000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
F&B, elemental analysis, inductively coupled plasma, regulatory, food safety, food chemistry, nutritional value.