Merck
71690
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, K ≤0.02%, ≥98.0% (T), pellets
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
pellets
テクニック
cell culture | plant: suitable
不純物
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.0005% silicon dioxide (SiO2)
≤1.0% sodium carbonate (Na2CO3)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤0.1 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ナトリウム(NaOH)は無機塩基です。Au/チャコールまたはAu/グラファイトが触媒するグリセロールの酸化に関与します。無溶媒のアルドール縮合反応に関与します。
アプリケーション
水酸化ナトリウムは、水素化ホウ素ナトリウムの直接酸化に使用することができ、この反応はサイクリックボルタンメトリーおよびリニアボルタンメトリー、クロノアンペロメトリー、クロノポテンショメトリーによって研究されました。クエン酸緩衝液およびホウ酸緩衝液の調製に使用することができます。
以下の化合物の合成に使用できます:
  • アルキルアリルアミドスルホベタイン
  • (3-[4-terオクチルフェノキシエトキシエトキシエチル] ジメチルアンモニオプロパンスルフォナート(XOSB)
  • トリスルホベタイン(TriSBn)
その他情報
Reagent for the decomposition of silicates by fusioncitationcitation
溶融によるケイ酸塩分解のための試薬
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71690-5KG:4548173178516
71690-5KG-D:
71690-1KG:4548173178493
71690-6X500G:4548173272863
71690-VAR:
71690-VAR-D:
71690-BULK:
71690-1KG-D:
71690-RSAMPLE:
71690-60KG:4548173178523
71690-6X1KG:4548173272856
71690-500G-D:
71690-500G:4548173178509
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
M A Roberts et al.
Analytical chemistry, 69(11), 2035-2042 (1997-06-01)
This report describes a UV laser photoablation method for the production of miniaturized liquid-handling systems on polymer substrate chips. The fabrication of fluid channel and reservoir networks is accomplished by firing 200 mJ pulses from an UV excimer laser at
Chemoselective, solvent-free aldol condensation reaction.
Raston CL and Scott JL.
Green Chemistry, 2(2), 49-52 (2000)
M Chevallet et al.
Electrophoresis, 19(11), 1901-1909 (1998-09-18)
Severe quantitative loss of protein is often observed in high-resolution two-dimensional electrophoresis of membrane proteins, while the resolution is usually not affected. To improve the solubility of proteins in this technique, we tested denaturing cocktails containing various detergents and chaotropes.