グレード
for analytical purposes
アッセイ
98-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
powder or crystals
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339
不純物
heavy metals (as Pb), complies
organic volatile impurities, complies
reducing matter, complies
related substances, complies
residual solvents, complies
≤0.2% water-insoluble matter
損失
21.5-24.0% loss on drying, 130 °C
pH
4.1-5.0 (20 °C, 1%)
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al:, in accordance
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Ca:, in accordance
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
04269-VAR:
04269-6X1KG:
04269-25KG-H:
04269-4X5KG:
04269-BULK:
04269-1KG:
04269-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック