グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
品質
crystallized
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 磁気共鳴(MR)信号の変化を検証するための固定脳組織の灌流実施と、脳内の神経病理学的変化の分析
- Pseudomonas aeruginosaのPAO1株培養用バイオフィルム最小培地(BMM)を作製するための基礎塩溶液の成分として
- キャピラリー電気泳動用ランニング緩衝液を作製するためのリン酸二水素ナトリウム(NaH2PO4)ストック溶液の調製
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71500-VAR:
71500-6X250G:
71500-BULK:
71500-6X1KG:
71500-RSAMPLE:
71500-250G:4548173216638
71500-5KG:4548173216645
71500-1KG:4548173216621
2550021:
この製品を見ている人はこちらもチェック