製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.1% Insoluble matter
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.2%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M
≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 全国的な静脈内リン酸ナトリウム不足時の経腸栄養による新規経腸リン療法の評価:リン酸一塩基性ナトリウムを経腸リン補給剤として評価し、静脈内リン酸ナトリウム不足時の実行可能な代替療法を提供し、臨床栄養における患者ケアを改善しました(Harris et al., 2024)。
- シタラビンおよびデキサメタゾン(白血病治療に併用投与される 2 種類の薬剤)の定量に用いる 2 種類のクロマトグラフィー法:グリーンアナリティカルの観点:リン酸一塩基性ナトリウムをクロマトグラフィー法のバッファー剤として利用し、白血病治療薬のグリーン分析を向上させ、持続可能な分析実践に貢献しました(Magdy et al., 2024)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8282-VAR:
S8282-RSAMPLE:
S8282-BULK:
S8282-100G:
S8282-1KG:
S8282-INTR:
S8282-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック