Merck
S5136
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
eCl@ss:
38070211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に、二塩基性リン酸ナトリウムが使用されています:
  • ブタ腎臓の臓器全体を脱細胞化するための1X PBS(リン酸緩衝生理食塩水)の調製に
  • ブタ膵臓の脱細胞化におけるPBSの構成要素として
  • 合成P校正物質の調製に
  • PBS(リン酸緩衝生理食塩水)の調製に
  • M9緩衝液の調製に
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5136-BULK:
S5136-VAR:
S5136-100G:
S5136-5KG:
S5136-1KG:
S5136-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Decellularization methods of porcine kidneys for whole organ engineering using a high-throughput system
Sullivan D C, et al.
Biomaterials, 33(31), 7756-7764 (2012)
Rapid and accurate analyses of silicon and phosphorus in plants using a portable X-ray fluorescence spectrometer
Reidinger S, et al.
The New phytologist, 195(3), 699-706 (2012)
Evaluation of Burkholderia cepacia complex bacteria pathogenicity using Caenorhabditis elegans
Tedesco P, et al.
Bio-protocol, 6(20) (2016)
Isolating lipid droplets from multiple species
Ding Y, et al.
Nature Protocols, 8(1), 43-43 (2013)
Yan Li et al.
Structure (London, England : 1993), 26(4), 555-564 (2018-03-13)
Zika virus (ZIKV) infection has become a global public health concern. The viral NS2B-NS3 protease is an attractive antiviral target because of its role in maturation of viral non-structural proteins. Substrate-derived protease inhibitors have been investigated, but it remains challenging