Merck
S5011
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 一塩基性
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0% (titration)
別名:
オルトリン酸二水素一ナトリウム, リン酸一ナトリウム, リン酸二水素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4
CAS番号:
分子量:
119.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
38070208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
グレード
BioPerformance Certified
品質水準
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸一ナトリウム(NaH2PO4)は、リン酸塩化剤であり、スチールの表面で使用されています。水溶性です。
アプリケーション
リン酸ナトリウム一塩基酸は、次の用途で使用されています。
  • 昆虫細胞培養においてpHを調節するために
  • ブタ卵母細胞の成熟および受精用培地の成分として
  • 電気穿孔の再シーリング溶液として
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5011-500G:4548173210872
S5011-VAR:
S5011-1KG:4548173210865
S5011-100G:4548173210858
S5011-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of carrier erythrocytes for biosensing applications
Lopez SCB and Meissner KE
Journal of Biomedical Optics, 22(9), 091510-091510 (2017)
PHOSPHORUS| Properties and Determination
Garg AN
Encyclopedia of food sciences and nutrition (2003)
Abundant DNA 6mA methylation during early embryogenesis of zebrafish and pig.
Liu J et al.
Nature Communications, 7, 13052-13052 (2016)
Jianzhao Liu et al.
Nature communications, 7, 13052-13052 (2016-10-08)
DNA N6-methyldeoxyadenosine (6mA) is a well-known prokaryotic DNA modification that has been shown to exist and play epigenetic roles in eukaryotic DNA. Here we report that 6mA accumulates up to ∼0.1-0.2% of total deoxyadenosine during early embryogenesis of vertebrates, but
Michael Zabolocki et al.
Nature communications, 11(1), 5550-5550 (2020-11-05)
The capabilities of imaging technologies, fluorescent sensors, and optogenetics tools for cell biology are advancing. In parallel, cellular reprogramming and organoid engineering are expanding the use of human neuronal models in vitro. This creates an increasing need for tissue culture