Merck
71505
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム, 一塩基酸 二水和物
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
別名:
リン酸二水素ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH2PO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
156.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
powder or crystals
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.085
λ: 280 nm Amax: 0.070
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
InChI Key
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リン酸緩衝液およびSCCP溶液の調製に、リン酸一ナトリウム無水物が使用されています。これは停止バッファーの調製にも使用されています。
その他情報
ホルムアミドを含む変性ゲル用のゲル電気泳動ランニングバッファ-の成分です
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71505-BULK:
71505-1KG:4548173216676
71505-250G:4548173216683
71505-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3D FISH to analyse gene domain-specific chromatin re-modeling in human cancer cell lines
Kocanova S, et al.
Methods (2018)
In vitro assay to determine SUMOylation sites on protein substrates
McManus F P, et al.
Nature Protocols, 11(2), 387-387 (2016)
Gold nanoparticle/nickel oxide/poly (pyrrole-N-propionic acid) hybrid multilayer film: Electrochemical study and its application in biosensing
Karazehir T, et al.
Express Polymer Letters, 11(6), 449-449 (2017)
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
L Escuder-Gilabert et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 331-337 (2014-07-22)
The design of experiments (DOE) is a good option for rationally limiting the number of experiments required to achieve the enantioresolution (Rs) of a chiral compound in capillary electrophoresis. In some cases, the modeled Rs after DOE analysis can be