Merck
1.06580
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
for analysis EMSURE®
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
NACRES:
NA.21
グレード
Laboratory Reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
93 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
850‑1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連事項
Replaces: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1065809050:
1065809025:
1.06580.9050A:
1065805000:
1065809999:
1065809057:
1065809052:
1065805007:
1065801000:
1065805001:
1065800000:
1065800500:
1065805004:
1065800507:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Silica monoliths with larger mesopores are a powerful tool for the fast separation of biomolecules including mAbs. The immobilization of protein A on epoxy-modified widepore (WP) silica rods enabled highly reproducible and fast, one minute, separations of mAbs. The Chromolith® WP 300 is also available with a protein A phase.