Merck
1.06559
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
損失
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
溶解性
77 g/L
かさ密度
880 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 8.9 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Particle size (0.2 - 1 mm): about 90 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1