Merck
795410
Sigma-Aldrich
リン酸ナトリウム 二塩基性
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4
CAS番号:
分子量:
141.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 533
suitable for SM 5210
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
形状
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5% in solution)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Redi-Dri技術により塊ができないので、塩類をさらさらにしておくための複雑な手順は不要です。塩類を乾燥した状態に保つと、正確な測定値が得られて結果が改善され、塩やバッファーの取り扱いが簡単になります。塩類をオーブンやデシケーターで乾燥させたり、手で砕いたりする必要はありません。Redi-Driは、固結防止剤のことを気にすることなく、数カ月にわたって塩類を簡単に使用できる状態に保ちます。繰り返し開封した後でも、測定結果が常に正確であると確信できます。Redi-Driは、塩を長期間使用できる状態に維持することで、時間、エネルギー、そして費用を節約します。
リン酸二ナトリウムは、化学式CF2HPO2の無機塩です。リン酸二ナトリウムは水によく溶けますが、エタノールには溶けません。金属イオン封鎖剤、緩衝剤、pH調整剤、塩類下剤として使用されます。
アプリケーション
リン酸二ナトリウムは、逆相HPLC法のバッファーとして使用できます。
特徴および利点
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
  • 効率の向上–固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性–固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性–調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質–専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量–研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1