Merck
746436
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
品質
free-flowing
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化カリウムは、肥料産業で一般的に使用される無機塩類です。微斜長石の塩素処理を介した作製が報告されています。KCl結晶の内因性及び外因性の伝導度が測定されています。ミトコンドリア膜、クリステ、及びマトリックスタンパク質の活性に対するKClの影響が検討されています。水性媒体におけるイソキサゾリンの調製を促進します。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
塩化カリウムは、リン酸緩衝生理食塩水の調製、及びタンパク質の抽出と可溶化に使用できます。
下記の調製に使用されています:
  • Ti試験片のACPコーティングに使用する無定形リン酸カルシウム(ACP)析出液
  • MB二相滴定法に使用する改変メチレンブルー(MB)溶液
  • 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジニルエタンスルホン酸(HEPES)含有人工脳脊髄液(ACSF)溶液
  • 人工海水
特徴および利点
  • 効率の向上 – 固くなった粉をほぐす時間と労力をなくしました
  • 安全性– 固まりをバラバラにするために道具の力を使うリスクが避けられます
  • 経済性 – 調製と溶媒和が早いため、生産性が向上し、コストが削減されます
  • 保証された品質 – 専門家が試験した優れた品質で、抗固化剤を含みません
  • フレキシブルな容量 – 研究用の容量からスケールアップした量までさまざまな容量を提供しています
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
746436-5KG:
746436-6X1KG:
746436-BULK:
746436-2.5KG:
746436-12KG:
746436-6X500G:
746436-500G:
746436-100G:
746436-1KG:
746436-4X2.5KG:
746436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Lan Lin et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007795-e1007795 (2019-06-07)
Infection with the Streptococcus suis (S. suis) epidemic strain can cause Streptococcal toxic shock-like syndrome (STSLS), which is characterized by a cytokine storm, dysfunction of multiple organs and a high incidence of mortality despite adequate treatment. Despite some progress concerning
Hanne Sørup Tastesen et al.
Amino acids, 46(7), 1659-1671 (2014-03-25)
High-protein diets induce alterations in metabolism that may prevent diet-induced obesity. However, little is known as to whether different protein sources consumed at normal levels may affect diet-induced obesity and associated co-morbidities. We fed obesity-prone male C57BL/6J mice high-fat, high-sucrose
Gregory Saia et al.
Journal of neurochemistry, 129(4), 743-752 (2014-01-31)
The regulation of transcription factor function in response to neuronal activity is important for development and function of the nervous system. The transcription factor Sp4 regulates the developmental patterning of dendrites, contributes to complex processes including learning and memory, and
Wayne O Miles et al.
Molecular and cellular biology, 35(24), 4199-4211 (2015-10-07)
The lysine (K)-specific demethylase (LSD1) family of histone demethylases regulates chromatin structure and the transcriptional potential of genes. LSD1 is frequently deregulated in tumors, and depletion of LSD1 family members causes developmental defects. Here, we report that reductions in the
Qing-Fu Cao et al.
Molecular and cellular biology, 35(20), 3459-3470 (2015-07-29)
Restores TBP function 1 (Rtf1) is generally considered to be a subunit of the Paf1 complex (PAF1C), a multifunctional protein complex involved in histone modification and transcriptional or posttranscriptional regulation. Rtf1, however, is not stably associated with the PAF1C in
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.