Merck
P9541
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
for molecular biology, ≥99.0%
別名:
KCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
その他の活性
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カリウム(KCl)は、イオン輸送およびカリウムチャネルの研究に有用です。KClを用いでヒストンコア八量体を結晶化できることが知られています。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
塩化カリウムは、以下の用途で使用されています:
  • Danieau培地の成分として、またリン酸緩衝生理食塩水の調製にも
  • 電気化学的インピーダンス分光法およびサイクリックボルタンメトリーによる測定用電解質溶液の調製において
  • HEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)-緩衝Tyrode液の成分として
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9541-5KG:4548173207896
P9541-VAR:
P9541-1KG:4548173207872
P9541-500G:4548173207889
P9541-EW:
P9541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Test, 375(20), 23-44 (2003)
Fluid osmolarity acutely and differentially modulates lymphatic vessels intrinsic contractions and lymph flow
Solari E, et al.
Frontiers in Physiology, 9(1), 871-871 (2018)
Electrochemical impedance spectroscopic technique with a functionalized microwire sensor for rapid detection of foodbornepathogens
Lu L, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 42(1), 492-495 (2013)
Diffusion through channel derivatives of the Escherichia coli FhuA transport protein
Braun M, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(20), 4948-4959 (2002)
High-resolution in situ hybridization to whole-mount zebrafish embryos.
Thisse C and Thisse B
Nature Protocols, 3(1), 59-69 (2008)
プロトコル
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry