Merck
P3911
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
ACS reagent, 99.0-100.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.0-100.5%
フォーム
powder
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES )
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化カリウムは肥料産業で一般的に用いられる無機塩の 1 種です。微斜長石の塩素化による生成について報告されています。KCl 結晶の内因性および外因性伝導度が測定されています。ミトコンドリア膜、稜およびマトリクスタンパク質の活性に及ぼす KCl の影響が研究されています。水性培地中でのイソキサゾリンの調製を容易にします。
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
塩化カリウムは以下の調製に用いられています:
  • 非晶質リン酸カルシウム(ACP)保存溶液、Ti 切り取り試片の ACP コーティングに使用。
  • 修飾メチレンブルー(MB)溶液、MB 二相滴定法に使用。
  • 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸(HEPES)含有人工脳脊髄液(ACSF)溶液。
  • 人工海水。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3911-5KG:4548173206509
P3911-6X500G:4548173206516
P3911-25G:4548173206479
P3911-2.5KG:4548173206462
P3911-12KG:4548173206448
P3911-4X2.5KG:4548173206486
P3911-500G:4548173206493
P3911-VAR-D:
P3911-EW:
P3911-BULK:
P3911-1KG:4548173206455
P3911-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Suman Mishra et al.
International journal of proteomics, 2015, 647408-647408 (2016-01-20)
Potassium chloride (KCl) has been commonly used in homogenization buffer and procedures of protein extraction. It is known to facilitate release of membrane-associated molecules but the higher concentration of KCl may affect the integrity of mitochondria by breaching the electrostatic
Comparison of titanium soaked in 5M NaOH or 5M KOH solutions.
Kim C, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(1), 327-339 (2013)
Stability of stearic acid monolayers on Artificial Sea Water.
Brzozowska AM, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 407, 38-48 (2012)
Potassium chloride production by microcline chlorination.
Orosco P and del Carmen Ruiz M.
Thermochimica Acta, 613, 108-112 (2015)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)