Merck
P0662
Sigma-Aldrich
リン酸カリウム 一塩基性
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
テクニック
tissue culture: suitable
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp
252.6 °C (lit.)
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リン酸水素二カリウム(オルトリン酸二水素一カリウム)は水溶性の無機塩です。その標準生成エンタルピーは-376.1 kcalmol -1と報告されています。リン酸水素二カリウムはメタリン酸カリウムの合成の出発材料です。
アプリケーション
リン酸水素二カリウムはリン酸緩衝液およびリン酸緩衝食塩液(PBS)の調製で使用されています。リン酸水素二カリウムはPEG1000(ポリエチレングリコール)/リン酸水素二カリウム水性二相系(ATPS)の調製でも使用されています。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P0662-BULK:
P0662-12KG:
P0662-2.5KG:4548173204901
P0662-VAR-D:
P0662-25G:4548173204918
P0662-4X2.5KG:4548173204925
P0662-1KG:4548173204895
P0662-500G:4548173204932
P0662-VAR:
P0662-EW:
P0662-6X500G:4548173204949
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Skin wound healing model-excisional wounding and assessment of lesion area.
Moreira CF, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
Standard enthalpies of formation of monopotassium and dipotassium orthophosphate.
Luff BB and Reed RB.
Journal of Chemical and Engineering Data, 23(1), 60-62 (1978)
Estimation of Wound Tissue Neutrophil and Macrophage Accumulation by Measuring Myeloperoxidase (MPO) and N-Acetyl-?-D-glucosaminidase (NAG) Activities.
Cassini-Vieira P, et al.
Bio-protocol, 5(22) (2015)
The solubility and reversion of calcium and potassium metaphosphates.
Volkerding CC and Bradfield R.
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 8(C), 159-166 (1944)
Yue Hugh Guan et al.
Journal of chromatography. A, 1424, 102-110 (2015-03-31)
Manufacturing high-value added biotech biopharmaceutical products (e.g. therapeutic proteins) requires quick-to-develop, GMP-compliant, easy-to-scale and cost effective preparatory chromatography technologies. In this work, we describe the construction and testing of a set of 5-mm inner diameter stainless steel toroidal columns for