Merck
57618
Supelco
リン酸カリウム 一塩基性
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-101.0% (T)
別名:
prim.-リン酸カリウム, リン酸一カリウム, リン酸二水素カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KH2PO4
CAS番号:
分子量:
136.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NB.21
アッセイ
99.5-101.0% (T)
形状
solid
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
pH
4.1-4.5
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system: Demonstrates the application of potassium phosphate monobasic in aqueous two-phase systems for efficient partitioning of enzymes, which is crucial for biotechnological and industrial applications (Tue et al., 2024).
  • Unlocking Nature′s Toolbox: This study showcases how potassium phosphate monobasic can be used to optimize conditions for the production of recombinant proteins, enhancing yields and streamlining production processes in biomanufacturing (Rajak et al., 2024).
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
57618-50G:
57618-250G:
57618-VAR:
57618-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)