Merck
79884
Supelco
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (KT)
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (KT)
フォーム
crystals
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.145
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
79884-BULK:
79884-10G:
79884-50G:
79884-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In this study, LC-ESI-MS/MS under reversed phase conditions using a Superspher RP-18 column is applied to analyze dyestuffs of a reddish historic textile from South America.