Merck
ED2SS
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
reagent grade, 98.5-101.5% (titration)
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
reagent grade
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
98.5-101.5% (titration)
形状
powder
反応適合性
reagent type: chelator
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless
アプリケーション
agriculture
clinical research
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium salt is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand. It chelates metal cations to form a stable octahedral complex. It is commonly added to buffers, solutions, and even soil samples to control the concentrations of metal ions or to remove metal contaminants. Metal chelators play a crucial role in various research applications, such as biochemistry, molecular biology, and analytical chemistry. For example, EDTA is a blood anticoagulant that chelates calcium ions in the blood, this inhibits clots and is routinely used in hematological assays.
アプリケーション
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム塩二水和物は、原形質膜再懸濁バッファー、阻害剤保存液(IS)およびルシフェラーゼ活性アッセイミックスの成分として使用されています。
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
特徴および利点
Reagent grade for general lab use
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of free IGF-I saliva levels: perspectives in the detection of GH/IGF axis in athletes
Antonelli G, et al.
Clinical Biochemistry, 40(8), 545-550 (2007)
Isolation of plasma membrane-associated membranes from rat liver
Suski JM, et al.
Nature Protocols, 9(2), 312-312 (2014)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro.
Roelofs MJE, et al.
Toxicology Reports, 1, 271-283 (2014)
Ethylenediaminetetraacetic acid induces antioxidant and anti-inflammatory activities in experimental liver fibrosis
Gonzalez-Cuevas J, et al.
Redox Report, 16(2), 62-70 (2011)
EDTA chelation therapy for cardiovascular disease: a systematic review
Seely DMR, et al.
BMC Cardiovascular Disorders, 5(1), 32-32 (2005)
プロトコル
Enzymatic Assay and ATP Sensitivity Test of Luciferase
Enzymatic Assay and ATP Sensitivity Test of Luciferase
To standardize a procedure for the determination of the enzymatic assay of choloylglycine hydrolase.
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
すべて表示