グレード
ACS reagent
認証
suitable for SM 4500 - NH3
アッセイ
99.4-100.6%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: chelator
不純物
≤0.005% insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
強熱残分
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤0.001% (byICP-OES)
SMILES記法
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞分画{155)時の洗浄段階で使用される標識バッファーの一成分として
- 創傷郭清やその他の皮膚組織に対するパパイン酵素の影響の検討
- フローサイトメトリー分析で使用するための前処理後のラット動脈平滑筋細胞の収集
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E9884-1KG:4548173195919
2530087:
E9884-500G:4548173195926
2005019:
E9884-VAR:
E9884-100G:4548173195902
E9884-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.