グレード
Molecular Biology
品質水準
形状
crystalline solid
反応適合性
reagent type: chelator
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 186 mg/mL (0.5M)
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
警告
調製ノート
再構成
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
324503-100RGM:
324503-1KG:
324503-100GM:
US2324503-100GM-B:
324503-1RKG:
US2324503-100GM:
試験成績書(COA)