Merck
E5134
Sigma-Aldrich
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
suitable for electrophoresis, for molecular biology, 99.0-101.0% (titration)
別名:
Sequestrene Na₂, EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
EC Number:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (titration)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: chelator
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.005% Insolubles
≤0.1% Nitrilotriacetic acid (NTA)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase, RNase, NICKase and protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EDTA二ナトリウム塩無水物は金属イオンをキレートし、二価カチオンと八面体錯体を形成します。この点は、金属イオンによる活性化に依存する酵素を阻害する分子生物学研究において有用です。診断アッセイでは、本品は血液学的検査のための採血時に抗凝固薬として使用されています。
アプリケーション
EDTA二ナトリウム塩は以下の用途で研究に用いられています:
  • 電気泳動、細胞培養、酵素アッセイ、siRNA、フローサイトメトリー、ジメチルメチレンブルーなどのバッファー溶液の成分として
  • 全血採取用の抗凝固剤として
  • 細胞培養検体凍結のための安定剤として
  • PBSとトリプシンと併用して、細胞をトリプシン処理するため
  • 汚染土壌中の重金属を植物吸収により浄化するため
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
特徴および利点
  • 多くの分子生物学アプリケーションに適した分子生物学グレード
  • エンドヌクレアーゼ、デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、ニッカーゼ、およびプロテアーゼを含みません
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ, et al.
Cancer Medicine, 3(2), 273-283 (2014)
External quality assessment of methylmalonic acid and total homocysteine.
M?ller J, et al.
Clinical Chemistry, 45(9), 1536-1542 (1999)
Erwin G Zoetendal et al.
Nature protocols, 1(2), 954-959 (2007-04-05)
The human gastrointestinal (GI) tract contains a complex microbial community that consists of numerous uncultured microbes. Therefore, nucleic-acid-based approaches have been introduced to study microbial diversity and activity, and these depend on the proper isolation of DNA, rRNA and mRNA.
Erwin G Zoetendal et al.
Nature protocols, 1(2), 870-873 (2007-04-05)
The human gastrointestinal (GI) tract contains a complex microbial community that develops in time and space. The most widely used approaches to study microbial diversity and activity are all based on the analysis of nucleic acids, DNA, rRNA and mRNA.
Michi Miura et al.
Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 28(3-4), 381-393 (2020-10-19)
CUT&RUN is a powerful tool to study protein-DNA interactions in vivo. DNA fragments cleaved by the targeted micrococcal nuclease identify the footprints of DNA-binding proteins on the chromatin. We performed CUT&RUN on human lung carcinoma cell line A549 maintained in
資料
The Comet Assay, also called single cell gel electrophoresis (SCGE), is a sensitive and rapid technique for quantifying and analyzing DNA damage in individual cells.
プロトコル
Selected Protocol from "Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, 2nd Edition,", Erica A. Golemis and Peter D. Adams. Protein Interactions Captured by Chemical Cross-linking: One-Step Cross-linking with Formaldehyde
election of Poly(A)+ RNA by Oligo(dT)-Cellulose Chromatography
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry
すべて表示