Merck
4010-OP
Millipore
エチレンジアミン四酢酸 二ナトリウム塩 二水和物
OmniPur® Grade, >= 99.0%
別名:
EDTA 二ナトリウム塩, EDTA-Na2, エダタミル, エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 二水和物, エデト酸 二ナトリウム塩 二水和物, セケストレン Na2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
372.24
Beilstein:
3900609
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.21
認証
suitable for SM 4500 - NH3
品質水準
形状
crystalline powder
反応適合性
reagent type: chelator
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
mp
248 °C (dec.) (lit.)
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
SMILES記法
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI Key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.2 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.02 AU
Assay: ≥99.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤10.0%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
アプリケーション
二価陽イオンキレート剤。メタロプロテアーゼなどの酵素の阻害剤で、活性発現に二価陽イオンを必要とします。
警告
Toxicity: Harmful (C)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
4010-250GM:
4050-1KG:
試験成績書(COA)