アッセイ
99.0-101.0% (T)
フォーム
powder or crystals
テクニック
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
- High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.
- Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.
- Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
52074-BULK:
52074-250G:
52074-50G:
52074-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of benzalkonium chloride and its homologs: HPLC versus HPCE
Prince SJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(6), 877-882 (1999)