グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (alkalimetric)
形状
solid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Insoluble matter
損失
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
かさ密度
880 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連事項
アナリシスノート
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 8.7 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1065869050:
1065861000:
1065862500:
1065860500:
1065860000:
MX11065860500:
1065869999:
1065869012:
試験成績書(COA)