認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
98.5-101.0% (calc. to the dried substance)
形状
crystals
不純物
reducing impurities, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
損失
19.5-21.0% loss on drying, 130 °C
pH
9.0-9.2 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- マイクロ波支援水熱法による硝酸ビスマス五水和物と塩化カリウムからのBiOCl/BiPO4複合材料の合成。
- リン酸ナトリウムバッファーの調製。
- Mgドープハイドロキシアパタイトナノプレートの合成におけるリン源として。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
30435-6X500G:
30435-6X1KG:
30435-5KG:
30435-VAR:
30435-500G:
30435-BULK:
30435-1KG:
試験成績書(COA)