安全性情報
8.07291
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
for synthesis
別名:
Ethylene glycol monophenyl ether, 2-(Phenoxy)ethanol, Phenylcellosolve, Monophenyl glycol, Phenyl glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-589-7
NACRES:
NA.22
bp:
244-250 °C/1013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
0.04 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
535 °C (DIN 51794)
有効性
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.0 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
bp
244-250 °C/1013 hPa
mp
13 °C
転移温度
flash point 121 °C (DIN 51758)
溶解性
24 g/L
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI Key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
免責事項
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8072911000:
8072919999:
8072910250:
8072919025:
8072915000:
8072910000:
8072919230:
US1807291/9025:
8072912500:
試験成績書(COA)